Learn More
Citrato de cafeína, MP Biomedicals
Código de producto. 11431346 Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. 11431346
Marca: MP Biomedicals 0520481880
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Caffeine Citrate
CAS 69-22-7
Fórmula molecular C14H18N4O9
Número MDL MFCD00044986
Cantidad 100 g
Sinónimo caffeine citrate, caffeine, citrated, caffeina citrate, citrated caffein, caffeine citrate 1:1, caffeine citrated, unii-u26eo4675q, citric acid, compd. with caffeine 1:1, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, mixt. with 3,7-dihydro-1,3,7-trimethyl-1h-purine-2,6-dione, dsstox_cid_26938
Clave InChI RCQXSQPPHJPGOF-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1C=NC2=C1C(=O)N(C)C(=O)N2C
Nombre IUPAC 2-hidroxipropano-1,2,3-ácido tricarboxílico;1,3,7-trimetilpurina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 386.32
PubChem CID 6241
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.32