Learn More
Caframo™ Soporte de seguridad de los agitadores de varilla
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12987096
Click to view available options
Tipo:
Base de soporte de laboratorio de seguridad
Soporte de laboratorio de seguridad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12987096
Marca: Caframo™ A110
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La base ancha y la configuración en H del soporte de seguridad proporcionan una estabilidad superior cuando se agitan materiales viscosos. Para su uso con los agitadores de varilla de par de torsión elevado y par de torsión ligero Caframo™.
  • Soporte de seguridad para agitadores aéreos de par elevado y par ligero
  • Base H con recubrimiento de aleación de aluminio y zinc con pintura epoxi resistente a sustancias químicas
  • Incluye llave Allen
  • Dos mandos de ajuste de nivel
Especificaciones
Fondo (imperial) 17 pulg
Fondo interior (imperial) 9,5 in
Fondo (métrico) 43 cm
Fondo interior (métrico) 24 cm
Diámetro del eje (imperial) 1 in
Diámetro del eje (métrico) 25 mm
Para utilizar con (equipo) Agitador de varillas
Incluye Varilla, base de soporte y llave Allen
Longitud (imperial) 28 pulg
Longitud (métrico) 711 mm
Tipo Soporte de laboratorio de seguridad
Anchura (imperial) 16,375 in
Anchura (métrico) 416 mm
Peso (métrico) 5 kg
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 430 x 416 x 711 mm (16,4 x 16,9 x 28 in)
Recubrimiento Pintura epoxi resistente a productos químicos
Material Cinc fundido, aluminio
Peso (imperial) 11 lb