Learn More
Fisherbrand™ Electrodo de selección de iones
Electrodo de pH combinado de ión selectivo con una reproducibilidad superior al 2 %.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11735648
  • 540.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Reproducibilidad superior al 2 %
  • Membrana intercambiable
  • Conexión por cabeza compatible con S7
  • Todos los ionómetros o medidores de pH/mV
  • Gamma combinada de pH de 3 a 10
Especificaciones
Especificaciones
Ión: Calcio
Desde 3 hasta 10
Todos los ionómetros o medidores de pH/mV
Electrodo de pH de ión selectivo
Certificados
Ver productos accesorios