Learn More
Calceína, MP Biomedicals™
Catalog Number 11464622
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
1461-15-0
C30H26N2O13
622.539
DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Fluorexon, Calcein W
65079
CHEBI:51903
Ácido 2-[[7'-[[bis(carboximetil)amino]metil]-3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-2'-il]metil-(carboximetil)amino]acético
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
1461-15-0
C30H26N2O13
622.539
DEGAKNSWVGKMLS-UHFFFAOYSA-N
Fluorexon, Calcein W
65079
CHEBI:51903
Ácido 2-[[7'-[[bis(carboximetil)amino]metil]-3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanten]-2'-il]metil-(carboximetil)amino]acético
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=CC(=C(C=C4OC5=CC(=C(C=C35)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Nombre del producto químico o material Calcein
Nombre de nota Suitable for fluorometric determination of calcium and EDTA titration of calcium in the presence of magnesium.
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.5
Color Naranja
Cantidad 10 g
Forma física Polvo