Learn More
Calcio, 99 %, granulado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10579253
5 g, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
CAS 7440-70-2
Fórmula molecular Ca
Peso molecular (g/mol) 40.08
Número MDL MFCD00010897 MFCD00085314
Clave InChI OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
Nombre IUPAC calcio
SMILES [Ca]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Color Gris
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 845.0°C
Punto de ebullición 1484.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal Ca
Cantidad 5 g
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Índice Merck 15, 1648
Formula Weight (peso de la fórmula) 40.07
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de plástico
Formulario Gránulos
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote2198973 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
Número de lote2362626 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
Número de lote2050993 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
Número de lote2048643 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha27/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
Número de lote2228294 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/01/2025 Catalog Number201180050,201185000,201181000,201180025
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P223-Evitar el contacto con el agua.
  • P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizardióxido de carbono para la extinción.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Calcio, 99 %, granulado, Thermo Scientific Chemicals >