Learn More
Calcio, solución estándar AAS, Specpure™, CA 1000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11336339
Calcio, solución estándar AAS, Specpure™, CA 1000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336339
500 mL
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Código de producto. 11336339
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 088057.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1, 7732-18-5
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium
Cantidad 500 mL
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Nombre IUPAC calcio; carbonato
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; carbonato cálcico:0,25%; agua:94,75%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote1524326 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Número de lote1524328 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/03/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Número de lote1524148 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/02/2025 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Número de lote1513892 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog Number088057.AE,088057.AP
Número de lote1513891 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/12/2024 Catalog Number088057.AE,088057.AP
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium, AAS standard solution, Specpure, Ca 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Calcio, solución estándar AAS, Specpure™, CA 1000μ g/ml, Thermo Scientific Chemicals >