Learn More
Acetato de calcio hidrato, 99 % para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium acetate hydrate |
CAS | 114460-21-8 |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (on dried substance) (Complexometry) |
Fórmula molecular | C4H6CaO4 |
Fórmula lineal | (CH3CO2)2Ca |
Número MDL | MFCD00012448 |
Sinónimo | Acetic acid, calcium salt hydrate |
Información de solubilidad | Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol |
Clave InChI | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |