Learn More
Bromuro de calcio, ultra seco, 99,978 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11373857
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11373857 1 g 1 g
11363857 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11373857
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035684.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-41-5 | Br2Ca | 199.886 g/mol
CaBr2 is mainly used as a dense aqueous solution for drilling fluid. It is also used in neuroses medication, freezing mixtures, food preservatives, photography and fire retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-41-5
Fórmula molecular Br2Ca
Peso molecular (g/mol) 199.886
Número MDL MFCD00010902
Clave InChI WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
Nombre IUPAC calcio;dibromuro
SMILES [Ca+2].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Punto de ebullición 806°C to 812°C
Nombre del producto químico o material Calcium bromide
Punto de fusión 730°C
Nombre de nota Ultra dry
Color Blanco
Forma física Gránulos de malla -10, en ampolla bajo argón
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal CaBr2
Índice Merck 14,1654
Información de solubilidad It is soluble in water,alcohol and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.9
Porcentaje de pureza 99.978%
Olor Odorless
Envase Ampolla
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 3.353 g/mL