Learn More
Carbonato de calcio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15204258
Carbonato de calcio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15204258
5 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Código de producto. 15204258
Marca: Thermo Scientific Acros 450680050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium carbonate
Punto de fusión 825.0°C
Cantidad 5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Fórmula lineal CaCO3
Índice Merck 15,1659
Información de solubilidad (in dilute HCl) Clear colorless to light yellow
Nombre IUPAC calcio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 2% max. (200°C)
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0469163 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/01/2025 Catalog Number450680010,450680050,450680250
Número de loteA0463891 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha24/06/2024 Catalog Number450680010,450680050,450680250
Número de loteA0461826 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha18/04/2024 Catalog Number450680010,450680050,450680250
Número de loteA0459870 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/02/2024 Catalog Number450680010,450680050,450680250
Número de loteA0458862 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha20/12/2023 Catalog Number450680010,450680050,450680250
Nombre del producto
  • Calcium carbonate
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Carbonato de calcio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >