Learn More
Carbonato de calcio, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15218877 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
5 KG
15218877 1 kg 1 Kg
15204258 5 kg 5 KG
15214258 25 kg 25 Kg
3 options
Código de producto. 15218877
Marca: Thermo Scientific Acros 450680010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 471-34-1 | CCaO3 | 100.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium carbonate
Punto de fusión 825,0 °C
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5 to 101.5% (Complexometry)
Fórmula lineal CaCO3
Índice Merck 15,1659
Información de solubilidad (in dilute HCl) Clear colorless to light yellow
Nombre IUPAC carbonato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Pérdida por secado 2% max. (200°C)