Learn More
Carbonato de calcio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11347608
Carbonato de calcio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11347608
500 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11347608
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033295.36
Solicitar formato a granel o personalizado
Calcium carbonate is used medicinally as a calcium supplement or as an antacid. It is also used for industrial purposes. Calcium carbonate is the most widely used mineral in the paper, plastics, paints and coatings industries. Hierarchical hollow calcium carbonate particles show a useful application as an anticancer drug carrier. It plays an essential role to catalyze alcoholysis of fats and oils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium carbonate
Punto de fusión 800°C (decomposition)
Nombre de nota For ACS analysis
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0% min.
Información de solubilidad Soluble in acids. Insoluble in water.
Nombre IUPAC carbonato de calcio
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09
Grado ACS
Índice de refracción 1.6583
Aspecto White powder
Densidad 2.93 g/cm3 at 20°C
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteQ19J008 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2024 Catalog Number033295.22,033295.36
Número de loteM11J017 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/05/2024 Catalog Number033295.22,033295.36
Número de loteZ20I020 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog Number033295.22,033295.36
Número de loteZ20I021 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/01/2023 Catalog Number033295.22,033295.36
Número de loteL11I06 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/11/2021 Catalog Number033295.22,033295.36
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carbonato de calcio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals >