Learn More
Calcium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15681080
Calcium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Código de producto. 15681080 Tienda Honeywell Fluka Productos
2.5 kg
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
Código de producto. 15681080
Marca: Honeywell-Fluka 120102.5KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Puriss., meets analytical specification of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 471-34-1
Fórmula molecular CCaO3
Peso molecular (g/mol) 100.09
Número MDL MFCD00010906
Clave InChI VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium carbonate, limestone, chalk, calcite, carbonic acid calcium salt 1:1, marble, calofort u, aragonite, aeromatt, akadama
PubChem CID 10112
ChEBI CHEBI:3311
SMILES [Ca++].[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Carbonate(Caco3)
Nombre de nota Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Cantidad 2.5 kg
Fórmula lineal CaCO3
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 8008338
Nombre IUPAC calcio; carbonato
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.09g/mol
Porcentaje de pureza 98.5 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grado puriss.
Densidad 2.93g/mL at 25°C
Título del producto
Calcium carbonate, Puriss., meets analytical spec. of BP, FCC, Ph. Eur., USP, E170, precipitated, 98.5-100.5% (based on anhydrous substance), Honeywell Fluka™ >