Learn More
Cloruro de calcio, solución acuosa de 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Calcium chloride is used as a de-icing and dust control of roads, drilling muds, dust proofing, freeze proofing and thawing coal, coke, stone, sand, and ore, concrete conditioning, paper and pulp industry, drying and desiccating agent, and tire weighting. Calcium plays important roles in many biological processes, including signal transduction, muscle contraction, maintenance of cell membranes and cell wall stability. Calcium chloride is a soluble compound that can serve as a source of calcium ions in a solution. Can be useful for displacing ions from solution, for example, phosphate may be displaced from solution by calcium. Calcium chloride solution has many applications in cell and molecular biology experiments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de calcio se utiliza como fundente y control de polvo en carreteras, fangos de perforación, a prueba de polvo, a prueba de congelación y en la descongelación de carbón, coque, piedra, arena y mineral, acondicionamiento de hormigón, en la industria de la pulpa y el papel, como agente de secado y desecación, y en el equilibrado de neumáticos. El calcio desempeña un papel importante en muchos procesos biológicos, incluyendo la transducción de señales, la contracción muscular, el mantenimiento de las membranas celulares y la estabilidad de la pared celular. El cloruro de calcio es un compuesto soluble que puede servir como fuente de iones de calcio en una solución. Puede ser útil para desplazar los iones de la solución, por ejemplo, el fosfato puede ser desplazado de la solución por el calcio. La solución de cloruro de calcio tiene muchas aplicaciones en experimentos de biología celular y molecular.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de ácidos fuertes, óxidos de borano/boro, cinc, óxido de calcio, éter metílico de vinilo. El cloruro de calcio es atacado por el trifluoruro de bromo. El cloruro de calcio anhidro es altamente higroscópico y se utiliza a menudo como desecante.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium chloride |
Color | Incolora |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 50 mL |
Información de solubilidad | Soluble in water (74.5g/100ml) at 20°C,alcohol,water (159g/100ml) at 100°C,acetic acid,and acetone. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.99 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M aq. soln. |
Olor | Odorless |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P19L571 | Certificado de análisis | 19/03/2025 | J63122.AE,J63122.AD |
Z14K532 | Certificado de análisis | 06/01/2025 | J63122.AE,J63122.AD |
Z27K520 | Certificado de análisis | 06/01/2025 | J63122.AE,J63122.AD |
Y18K533 | Certificado de análisis | 14/11/2024 | J63122.AE,J63122.AD |
X23K520 | Certificado de análisis | 05/11/2024 | J63122.AE,J63122.AD |
Seguridad y manipulación
- Calcium chloride, 1M aq. soln
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride