Learn More
Cloruro de calcio, 96 %, para bioquímica, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | >1600.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride |
| Punto de fusión | 782.0°C |
| Cantidad | 100 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (Argentometry) |
| Fórmula lineal | CaCl2 |
| Fieser | 01,104; 04,368 |
| Índice Merck | 15,1661 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.99 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride