Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride |
| Cantidad | 1 kg |
| Fórmula lineal | CaCl2 |
| Número UN | NONH for all modes of transport |
| Nombre IUPAC | calcio; dicloruro |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.98g/mol |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Presión de vapor | 0.01 mmHg (20°C) |
Safety and Handling
Product Identifier
- Calcium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: calcium chloride