Learn More
Cloruro de calcio, dihidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical™
Código de producto. 10050070
250 g, Jarra para polvos de plástico
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Cloruro de calcio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea y de EE. UU.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10035-04-8
Fórmula molecular CaCl2H4O2
Peso molecular (g/mol) 147.01
Número MDL 149613
Clave InChI LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dicloruro calcio, dihidrato
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de fusión 175°C
Color De beige a blanco
pH 4.5 to 6.5
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.02g/mol
Envase Jarra para polvos de plástico
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Título del producto
Cloruro de calcio, dihidrato, certificado AR para análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical™ >