Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea, BP, USP, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Descripción
Cloruro de calcio dihidrato, certificado AR de análisis, cumple con las especificaciones analíticas de la farmacopea europea y de EE. UU.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Punto de fusión | 175°C |
Color | De beige a blanco |
pH | 4.5 to 6.5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 5 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.02g/mol |
Envase | Barril de plástico |