Learn More
Cloruro de calcio dihidrato, extra puro, escamas para secado, 77-80 % CaCl2, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride dihydrate |
| Punto de fusión | 175.0°C |
| Nombre de nota | For drying pursposes |
| Color | Gris blanquecino a blanco |
| Forma física | Escamas |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Fórmula lineal | CaCl2·2H2O |
| Fieser | 01,104 |
| Índice Merck | 15, 1661 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium chloride dihydrate