Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, puriss., Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
15 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium Chloride Dihydrate |
Nombre de nota | Meets analytical specification of Ph. Eur.USP, FCC |
Cantidad | 2.5 kg |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.01g/mol |
Porcentaje de pureza | 99 to 103% |
Grado | puriss. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride dihydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride dihydrate