Learn More
Cloruro de calcio dihidrato (cristales blancos a polvo), Fisher BioReagents
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Descripción
Cloruro de calcio dihidrato (cristales blancos a polvo)
El cloruro de calcio es adecuado para su uso en la preparación de soluciones de tampón.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium Chloride Dihydrate |
Punto de fusión | 175 °C |
Color | Beige-Blanco |
pH | Desde 4,5 hasta 6,5 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 105.0 % |
Índice Merck | 15, 1661 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 147.02 |
Porcentaje de pureza | 99.0 to 105.0% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Nombre del producto
- Calcium Chloride Dihydrate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride