Learn More
Cloruro cálcico, Farmacopea Europea 0,02 M, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium chloride |
Concentración | 02.M |
CAS | 10035-04-8 |
Envase | Frasco |
Cantidad | 1000 mL |
Tipo | Normas de espectrometría de masas |
Notas de grado de pureza | EU Ph Ref: 1014603 |
Grado | Farmacopea Europea farmacopea |
Disolvente o matriz | HNO3 |