Learn More
Cloruro de calcio, extrapuro, SLR, fundido, granular, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
Descripción
Cloruro de calcio, extra puro, SLR, fundido, granular
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 1600°C |
Punto de fusión | 782°C |
Color | Beige |
pH | 8 to 10 |
Forma física | Sólido |
Cantidad | 500 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 110.99g/mol |
Envase | Jarra para polvos de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium chloride
Título del producto
Cloruro de calcio, extrapuro, SLR, fundido, granular, Fisher Chemical™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido