Learn More
Cloruro de calcio hexahidrato, +97 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium chloride hexahydrate |
| Punto de fusión | 30.0°C |
| Color | Incolora |
| Forma física | Trozos |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.0 to 103% (Complexometry) |
| Fórmula lineal | CaCl2·6H2O |
| Índice Merck | 15, 1661 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 5360g/L (20°C) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.08 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium chloride hexahydrate