Learn More
Solución de cloruro de calcio, Fisher Chemical™
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Envase:
Frasco
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium Chloride |
Concentración | 0.005M (0.01N) |
CAS | 10035-04-8 |
Envase | Frasco |
Cantidad | 1000 mL |