Learn More
Cianamida de calcio, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473780
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11473780
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089462.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 156-62-7 | CCaN2
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 156-62-7
Fórmula molecular CCaN2
Número MDL MFCD00064894
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium cyanamide
Punto de fusión 1340°C
Color Gris
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CaNCN
Número UN UN1403
Beilstein 4124391
Índice Merck 14,1662
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.11
Grado Técnico
Olor Specific type
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 2.29 g/mL