Learn More
Fluoruro de calcio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10328210 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
10 g
100 GR
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328210 10 g Frasco de plástico 10 g
10430301 100 g Frasco de plástico 100 GR
13438468 500 g Frasco de plástico 500 g
3 options
Código de producto. 10328210
Marca: Thermo Scientific Acros 218250100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-75-5
Fórmula molecular CaF2
Peso molecular (g/mol) 78.08
Número MDL MFCD00010907
Clave InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 2500.0°C
Nombre del producto químico o material Calcium fluoride
Punto de fusión 1402.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (CaF2)
Fórmula lineal CaF2
Fieser 15,287
Índice Merck 15,1669
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium salts
Nombre IUPAC calcio;difluoruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 78.08
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 3.18
Densidad 3.1800g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium fluoride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.