Learn More
Fluoruro de calcio, 99 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 2500.0°C |
Nombre del producto químico o material | Calcium fluoride |
Punto de fusión | 1402.0°C |
Nombre de nota | 99% |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.5% min. (CaF2) |
Fórmula lineal | CaF2 |
Fieser | 15,287 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium fluoride
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.