Learn More
Glicerofosfato de calcio hidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11437737
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
Código de producto. 11437737
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16269.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 28917-82-0 | C3H7CaO6P | 210.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28917-82-0
Fórmula molecular C3H7CaO6P
Peso molecular (g/mol) 210.14
Número MDL MFCD00042643
Clave InChI IWIRHXNCFWGFJE-UHFFFAOYNA-L
Sinónimo calcium glycerophosphate hydrate, calcii glycerophosphas, c3h7o6p.ca.h2o, glycerophosphoric acid calcium salt hydrate, calcium 2,3-dihydroxypropyl phosphate hydrate, calcium dl-glycerol 3-phosphate hydrate
PubChem CID 71311563
Nombre IUPAC Calcio 3-(fosfonatooxi)propano-1,2-diol
SMILES [Ca++].OCC(O)COP([O-])([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium glycerophosphate hydrate
Cantidad 250 g
Índice Merck 14,1670
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.15 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%