Learn More
Partículas de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium |
Color | Plata-blanco |
Nombre de nota | Redistilled |
Aspecto | Silvery-white granules |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.5% (Metals basis) |
Cantidad | 1 kg |
Tamaño de malla | -6 Mesh |
Olor | Odorless |
Formulario | Granular |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
P14L043 | Certificado de análisis | 17/03/2025 | 000875.30,000875.A1 |
N20L015 | Certificado de análisis | 24/02/2025 | 000875.30,000875.A1 |
N20L014 | Certificado de análisis | 24/02/2025 | 000875.30,000875.A1 |
N20L013 | Certificado de análisis | 24/02/2025 | 000875.30,000875.A1 |
N14L033 | Certificado de análisis | 17/02/2025 | 000875.30,000875.A1 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium granules
- Peligro
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 2
- H261-En contacto con el agua desprende gases inflamables.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium
RUO – Research Use Only
Título del producto
Partículas de calcio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido