Learn More
Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, 0-2 mm de tamaño de grano, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium hydride |
Punto de fusión | 675.0°C |
Nombre de nota | extra pure, 0-2 mm grain size |
Cantidad | 100 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 92% min. (Total Ca) |
Fórmula lineal | CaH2 |
Fieser | 01,105 |
Índice Merck | 15,1674 |
Información de solubilidad | Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 42.09 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467192 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | 199905000,199900025,199901000 |
A0461915 | Certificado de análisis | 16/05/2024 | 199905000,199900025,199901000 |
A0458367 | Certificado de análisis | 13/12/2023 | 199905000,199900025,199901000 |
A0438173 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 199905000,199900025,199901000 |
A0396681 | Certificado de análisis | 15/12/2022 | 199905000,199900025,199901000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium hydride
- Peligro
- Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
- H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
- P223-Evitar el contacto con el agua.
- P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P335+P334-Sacudir las partículas que se hayan depositado en la piel Sumergir en agua fresca/aplicar compresas húmedas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Hidruro de calcio, aprox. 93%, extra puro, 0-2 mm de tamaño de grano, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido