Learn More
Hidróxido de calcio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11450503
Hidróxido de calcio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450503
1000 g
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
Código de producto. 11450503
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A12650.0B
Solicitar formato a granel o personalizado
Calcium hydroxide is used as a flocculant in water and sewage treatment. It is also used in fresh water treatment to raise the pH of the water thereby controlling the corrosion of pipes. It is widely used in the production of calcium stearate. It is an active ingredient in whitewash, mortar and plaster. This compound is also used in the petroleum refining industry for the preparation of additives to oils and in the preparation of dry mixes for painting and decorating. It finds application as an antifungal and antimicrobial preservative for vegetables in storage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hidróxido de calcio se utiliza como floculante en el tratamiento de aguas y aguas residuales. También se utiliza en el tratamiento de agua dulce para elevar el pH del agua, controlando así la corrosión de las tuberías. Se utiliza muy a menudo en la producción de estearato de calcio. Es un ingrediente activo en la cal, el mortero y el yeso. Este compuesto también se utiliza en la industria de refinación de petróleo para la preparación de aditivos para aceites y en la preparación de mezclas secas para la pintura y la decoración. Se aplica como conservante antifúngico y antimicrobiano para las verduras en almacenamiento.
Solubilidad
Soluble en glicerol y ácidos. Ligeramente soluble en agua.Insoluble en alcohol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con ácidos fuertes. Incompatible con anhídrido maleico, fósforo, nitroetano, nitrometano, nitroparafinas, nitropropano y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular CaH2O2
Peso molecular (g/mol) 74.09
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
PubChem CID 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Nombre IUPAC calcio; dihidróxido
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium hydroxide
Cantidad 1000 g
Fórmula lineal Ca(OH)2
Número UN UN3262
Índice Merck 14,1673
Información de solubilidad Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09
Porcentaje de pureza 95%
Olor Odorless
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 2.24
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10249556 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/03/2024 Catalog NumberA12650.0I,A12650.30,A12650.0B
Número de lote10242923 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/09/2022 Catalog NumberA12650.0I,A12650.30,A12650.0B
Número de lote10237756 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/04/2022 Catalog NumberA12650.0I,A12650.30,A12650.0B
Número de lote10187392 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12650.0I,A12650.30,A12650.0B
Número de lote10163149 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha22/11/2021 Catalog NumberA12650.0I,A12650.30,A12650.0B
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium hydroxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium hydroxide
RUO – Research Use Only
Título del producto
Hidróxido de calcio, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >