Learn More
Hidróxido de calcio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10090070 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 KG
250 GR
500 GR
10090070 250 g 250 GR
10498780 500 g 500 GR
10283370 1 kg 1 KG
3 options
Código de producto. 10090070
Marca: Fisher Chemical C/1642/50
Solicitar formato a granel o personalizado
Hidróxido de calcio, certificado AR para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1305-62-0
Fórmula molecular CaH2O2
Peso molecular (g/mol) 74.09
Número MDL MFCD00010901
Clave InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dihidróxido de calcio
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Especificaciones
Punto de ebullición 2850°C
Punto de fusión 580°C
Color Blanco
pH 12.4
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.09g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo