Learn More
Calcium Hypochlorite, Technical grade, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15691930 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Poly Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
Código de producto. 15691930
Marca: Honeywell-Fluka 2113895G
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 7778-54-3
Fórmula molecular CaCl2O2
Peso molecular (g/mol) 142.976
Número MDL MFCD00010900
Clave InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
PubChem CID 24504
Nombre IUPAC calcio;dihipoclorito
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium Hypochlorite
Punto de fusión 100°C
Color Beige
Cantidad 5 g
Fórmula lineal Ca(OCl)2
Número UN UN1748
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.98g/mol
Grado Técnico
Envase Poly Bottle
Aspecto Powder
Densidad 2.35g/mL at 25°C