Learn More
Yoduro de calcio hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050975
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11319287
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040136.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293.89 g/mol
Calcium iodide finds use in the preparation of complex used in polymerization and hydroamination as well as serving as a matrix for luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71626-98-7
Fórmula molecular CaI2
Peso molecular (g/mol) 293.89
Número MDL MFCD00149622
Clave InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC calcium diiodide
SMILES [Ca++].[I-].[I-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium iodide hydrate
Punto de fusión 42°C (decomposition)
Color Blanco a gris
Forma física Masas
Cantidad 100 g
Índice Merck 14,1677
Información de solubilidad Freely soluble in water and alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.89 (Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.55 g/mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium iodide, hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Calcium iodide, hydrate