Learn More
Pentahidrato de L-lactato cálcico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium L-lactate pentahydrate |
| Punto de fusión | 240.0°C |
| Nombre de nota | 98% |
| CAS | 865717-20-0, 28305-25-1 |
| Color | Blanco |
| pH | 6.0 to 8.0 (5% aq. soln.) |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry) |
| Fórmula molecular | C6H10CaO6·5H2O |
| Mostrar más |