Learn More
L-treonato de calcio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Descripción
Calcium L-threonate is reactant involved in synthesis of cyclic hydroxamates and substituted oxazinanones and oxidative degradation to yield oxalate complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El L-treonato de calcio es un reactivo implicado en la síntesis de los hidroxamatos cíclicos y de las oxazinanonas sustituidas y en la degradación oxidativa para producir los complejos de oxalato.
Solubilidad
Soluble en agua. Poco soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El L-treonato de calcio es un reactivo implicado en la síntesis de los hidroxamatos cíclicos y de las oxazinanonas sustituidas y en la degradación oxidativa para producir los complejos de oxalato.
Solubilidad
Soluble en agua. Poco soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium L-threonate |
Punto de fusión | >300°C |
Color | Marrón |
Cantidad | 100 g |
Información de solubilidad | Soluble in water. Sparingly soluble in methanol. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 310.27 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Forma física | Polvo |