Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El nitrato de calcio tetrahidrato se utiliza como fertilizante nitrogenado y como inhibidor de la corrosión en los combustibles diésel. Se utiliza en células vegetales para experimentos de cultivo. También se utiliza en baños de refrigeración y el tratamiento de aguas residuales.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol y acetona.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Higroscópico. Incompatible con agentes reductores fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 132°C (decomposition) |
| Nombre del producto químico o material | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 43°C to 45°C |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN1454 |
| Índice Merck | 14,1682 |
| Información de solubilidad | Soluble in water,alcohol and acetone. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.15 (164.09 Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 99% |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium nitrate, tetrahydrate
- Peligro
- Sólido comburente Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..