Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 132.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 45.0°C |
| Color | Blanco |
| pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
| Forma física | Crystals |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Fórmula lineal | Ca(NO3)2·4H2O |
| Índice Merck | 15, 1684 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.