Learn More
Nitrato de calcio tetrahidrato, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Especificaciones
Especificaciones
Punto de ebullición | 132°C |
Punto de fusión | 45°C |
Color | Blanco |
pH | 5 to 7 |
Forma física | Sólido cristalino |
Cantidad | 1 kg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.15g/mol |
Envase | Jarra de plástico para polvo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§.