Learn More
Monohidrato de oxalato de calcio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308357
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. 11308357
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 032430.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5794-28-5 | C2H2CaO5 | 146.11 g/mol
Calcium oxalate monohydrate is used as a precursor in the production of oxalic acid, organic oxalates, ceramic glazes, and for rare-earth-metal separation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5794-28-5
Fórmula molecular C2H2CaO5
Peso molecular (g/mol) 146.11
Número MDL MFCD00150039
Clave InChI LQHWSGSWNOHVHO-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo calcium oxalate monohydrate, unii-4pp86kk527, calcium hydrate oxalate, calcium ethanedioate hydrate 1:1:1, acmc-1bmv0, ethanedioic acid, calcium salt 1:1 , monohydrate, calcium oxalate monohydrate 100g, ethanedioic acid,calcium salt, hydrate 1:?:?
PubChem CID 165350
Nombre IUPAC calcio;oxalato;hidrato
SMILES O.[Ca++].[O-]C(=O)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium oxalate
Punto de fusión 200°C
Nombre de nota monohydrate
Forma física Polvo/protuberancia
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.11 (128.10 Anhydrous)
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.12
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium oxalate monohydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: EDTA, calcium salt
RUO – Research Use Only
Título del producto
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.