Learn More
Óxido de calcio, 96 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
2.50 Kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 2850.0°C |
| Nombre del producto químico o material | Calcium oxide |
| Punto de fusión | 2570.0°C |
| Color | Beige |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 1 kg |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (Complexometry) |
| Fórmula lineal | CaO |
| Índice Merck | 15, 1688 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in acids (reacts), soluble in glycerol, insoluble in alcohol |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium oxide