Learn More
Calcium Oxide, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
20 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium Oxide |
Nombre de nota | Meets analytical specification of FCC |
Forma física | Fine Powder |
Cantidad | 1 kg |
Fórmula lineal | CaO |
Número UN | 1910 |
Nombre IUPAC | oxocalcio |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 56.08g/mol |
Porcentaje de pureza | 96 to 100.5% (ex ignited substance) |
Grado | puriss. |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
1 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
L3420 | Certificado de análisis | 05/04/2023 | 12047-1KG |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium oxide
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Calcium oxide
Título del producto
Calcium Oxide, Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido