Learn More
Fosfato de calcio, dibásico, +98 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológicos
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Calcium phosphate, dibasic |
Cantidad | 250 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98.0 to 103% (Complexometry) |
Fórmula lineal | CaHPO4 |
Índice Merck | 15,1694 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 0.1g/L (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.06 |
Porcentaje de pureza | ≥98% |
Grado | Analítica |
Envase | Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Calcium phosphate, dibasic