Learn More
Fosfato de calcio, monobásico, 90 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10116322 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10116322 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
1 options
Código de producto. 10116322
Marca: Thermo Scientific Acros 378610010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium phosphate, monobasic
CAS 7758-23-8
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (Complexometry)
Fórmula molecular CaH4O8P2
Fórmula lineal Ca(H2PO4)2
Número MDL MFCD00010898
Índice Merck 15,1695
Sinónimo calcium biphosphate, monobasic calcium phosphate, calcium dihydrogen phosphate, acid calcium phosphate, primary calcium phosphate, monocalcium orthophosphate, c 38 phosphate, calcium diorthophosphate, monocalcium phosphate, monobasic, calcium dihydrogen orthophosphate
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Clave InChI YYRMJZQKEFZXMX-UHFFFAOYSA-L
SMILES OP(=O)(O)[O-].OP(=O)(O)[O-].[Ca+2]
Nombre IUPAC calcio;fosfato de dihidrógeno
Peso molecular (g/mol) 234.05
PubChem CID 24454
ChEBI CHEBI:35433
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.05
Porcentaje de pureza 90%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium phosphate, monobasic
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1