Learn More
Calcio, solución estándar plasmática, Specpure™, Ca 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11342338
Calcio, solución estándar plasmática, Specpure™, Ca 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342338
100 mL
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Código de producto. 11342338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 014407.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00085314
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium plasma standard solution
Nombre de nota Ca 10000μg/mL
Cantidad 100 mL
Número UN UN3264
Forma física Líquido
Concentración CaCO3 in 5% HNO3
Grado Specpure™
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcium, plasma standard solution, Specpure, Ca 10,000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Nitric acid
RUO – Research Use Only
Título del producto
Calcio, solución estándar plasmática, Specpure™, Ca 10 000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >