Learn More
Silicato de calcio, meta, 99 % (base metálica), Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Calcium silicate |
| Punto de fusión | 1540°C |
| Nombre de nota | meta |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo de malla -200 |
| Cantidad | 25 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.16 |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |