Learn More
Silicato de calcio, polvo blanco, Thermo Scientific™
Código de producto. 11463820
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Para uso como cerámica, extensor de pintura, en cromatografía
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10101-39-0
Fórmula molecular CaO3Si
Peso molecular (g/mol) 116.16
Número MDL MFCD00015979
Clave InChI OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo calcium metasilicate, wollastonite, aedelforsite, casiflux, cab-o-lite, gillebachite, wollastokup, calcium silicon oxide, florite, fuwalip
PubChem CID 26370
Nombre IUPAC calcio;dioxido(oxo)silano
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[Ca+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcium silicate
Punto de fusión 1540°C
Color Blanco
Forma física Típicamente polvo de < 20 micrómetros
Cantidad 2 kg
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16
Grado Reactivo
Densidad 2.9 g/cm3 at 20°C