Learn More
Estándar de calcio, 1000 mg/l en HNO3 al 2 % (grado de garantía), SPEX CertiPrep™
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Marca: SPEX Certiprep PLCA2-2X
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Ca | 1000 μg/ml |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Especificaciones
Calcium Standard | |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
500 mL | |
Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. | |
Ca | |
AA, ICP | |
[Ca] | |
calcio | |
5460341 | |
Certified Reference Material | |
Assurance |
7440-70-2, 7697-37-2, 7732-18-5 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
1.0, 5.0, 94.0 | |
Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. | |
MFCD00010897 MFCD00085314 | |
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos | |
40.08 | |
CHEBI:29320 | |
2% HNO3 | |
Matrix Concentration Cat. No. 2-5% HNO3 1000μg/mL PLCA2-2Y, -2T, -2X 10,000 PLCA2-3Y,-3X 2-5% HCl 1000μg/mL PLCA1-2X |
Seguridad y manipulación
- 1000
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only