Learn More
Indicador Calcon™, para complexometría, Honeywell™
Código de producto. 15615570
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Indicador, para complexometría (Al, Fe, Zr)
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2538-85-4
Fórmula molecular C20H13N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 416.383
Número MDL MFCD00004069
Clave InChI YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 23702480
Nombre IUPAC sodio; 4-[(2-hidroxinaftalen-1-il)hidraziniliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcon™
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 6041435
Información de solubilidad Method: 70mg in 10mL N,N-Dimethylformamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.38g/mol
Envase Frasco de plástico
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Calcon
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-1-naphthylazo)-1-naphthalenesulphonate