Learn More
Thermo Scientific Chemicals Calcon, puro
Código de producto. 10722631 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 g
Código de producto. 10722631
Marca: Thermo Scientific Chemicals 202440250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2538-85-4 | C20H13N2NaO5S | 416.383 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2538-85-4
Fórmula molecular C20H13N2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 416.383
Número MDL MFCD00004069
Clave InChI YJUGDMOGPJJWDG-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 15705, Eriochrome™ Blue Black R, Mordant Black 17, Zinchrome R
PubChem CID 23702480
Nombre IUPAC sodio; 4-[(2-hidroxinaftalen-1-il)hidraziniliden]-3-oxonaftalen-1-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2NN=C3C4=CC=CC=C4C(=CC3=O)S(=O)(=O)[O-])O.[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Calcon™
Beilstein 16, 297
Información de solubilidad Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.39
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Negro a Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Calcon]TS